Stampa…
Acido DL-malico, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 77.3 EUR
1.00382.0250 1.00382.1000
Acido DL-malico, Millipore®
Acido DL-malico
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Peso molecolare: 134,09 g/mol
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…132 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064212
CAS Number: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=57a7a54be23d2812f9b1a79aa7aaec92b4fde376&prid=web&clid=SAPDAM