Stampa…
3-Phenoxypropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
A17842.03 A17842.06 A17842.14
A17842.03EA 18.1 EUR
A17842.03 A17842.06 A17842.14
3-Phenoxypropionic acid ≥98%
3-Phenoxypropionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 7170-38-9 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2CO2H Formula Weight: 166.17 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 243-245° MDL No.: MFCD00002769
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 243…245 °C
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002769
CAS Number: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4