Etere etilico 99+% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Peso molecolare: 74.12 g/mol Punto di ebollizione: 34.6 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –116 °C Densità: 0.714 g/cm³ Flash Pt: –45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS Number: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 10 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.001 % |