Stampa…
Etere etilico, anidro 99+% stabilizzato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ossido di dietile, Dietiletere
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
410060025 410065000
ACRO410060025EA 148 EUR
ACRO410060025 ACRO410065000
Etere etilico, anidro 99+% stabilizzato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Etere etilico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Punto di ebollizione: 34,6 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0,714 g/cm³
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011646
CAS Number: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Boiling point 34 to 35 °C
Density (20/20 °C) 0.713 to 0.715
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
Ethanol (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)