Stampa…
DL-Cysteine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
230120100 230120500
ACRO230120100EA 63.6 EUR
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cysteine 97%
DL-Cysteine
Formula: C₃H₇NO₂S
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 225 °C (dec.)
Densità: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004881
CAS Number: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N