Diisopropile ossido 98+% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 68 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –85,5 °C Densità: 0,72 g/cm³ Flash Pt: –29 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008880 CAS Number: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 5 to 150 ppm BHT |
Acidity | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |
Mercury (Hg) | ≤0.0001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |