Stampa…
DL-Metionina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
A11457.0B A11457.0I A11457.30
A11457.0BEA 82.7 EUR
A11457.0B A11457.0I A11457.30
DL-Metionina ≥99%
DL-Metionina
Purity: 99% CAS No.: 59-51-8 Molecular Formula: C5H11NO2S Formula Weight: 149.21 Melting Point: ca 272° dec. Beilstein Reference: 636185 Merck Reference: 14,5975 MDL No.: MFCD00063096
Formula: C₅H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 149,21 g/mol
Punto di fusione: ∼ 272 °C (dec.)
Densità: 1,34
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063096
CAS Number: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 14,5975