Stampa…
N-Methylethylenediamine 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
A12165.06 A12165.14 A12165.22
A12165.06EA 58.7 EUR
A12165.06 A12165.14 A12165.22
N-Methylethylenediamine 95% stabilizzato
N-Methylethylenediamine
Formula: C₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 74,13 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C
Densità: 0,851
Flash Pt: 41 °C (105 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008165
CAS Number: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II