Stampa…
Iodometano 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metile ioduro
122370050 122371000 122375000 122370025
ACRO122370050EA 43.6 EUR
ACRO122370050 ACRO122371000 ACRO122375000 ACRO122370025
Iodometano 99% stabilizzato
Iodometano
Formula: CH₃I
Punto di ebollizione: 42,5 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 2,28 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001073
CAS Number: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤150 APHA
Stabilizer Copper
Non-volatile matter ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test