Stampa…
DL-Norleucine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine, 2-Aminohexanoic acid
A10791.14 A10791.22
A10791.14EA 55.1 EUR
A10791.14 A10791.22
DL-Norleucine ≥98%
DL-Norleucine
Purity: 98% CAS No.: 616-06-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721748 Merck Reference: 14,6706 MDL No.: MFCD00064422
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131.17 g/mol
Punto di ebollizione: 246
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064422
CAS Number: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800