DL-Arginine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
H-DL-Arg-OH
A17520.06
A17520.14
A17520.06EA
30.3
EUR
A17520.06
A17520.14
DL-Arginine ≥98%
DL-Arginine
Purity: 98%
CAS No.: 7200-25-1
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1725411
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ Peso molecolare: 174,20 g/mol Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063117 CAS Number: 7200-25-1 EINECS: 230-571-3 |