1-Iodopentane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 628-17-1
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Characteristic
Melting Point: -86°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1730982
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001100
Formula:
C₅H₁₁I Punto di ebollizione: 154…156 °C Punto di fusione: –86 °C Densità: 1,515 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001100 CAS Number: 628-17-1 EINECS: 211-030-0 UN: 1993 ADR: 3,III |