Stampa…
1,5-Diiodopentane ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentamethylene diiodide
Stabilization: Stabilised with copper
A17298.14 A17298.22
A17298.14EA 63.7 EUR
A17298.14 A17298.22
1,5-Diiodopentane ≥97% stabilizzato
1,5-Diiodopentane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 628-77-3 Molecular Formula: I(CH2)5I Formula Weight: 323.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6012 Boiling Point: 128-130°/10mm Beilstein Reference: 1697281 MDL No.: MFCD00001101
Formula: C₅H₁₀I₂
Peso molecolare: 323,94 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 2,176
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001101
CAS Number: 628-77-3
EINECS: 211-054-1