(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 96-24-2
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: -40°
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 635684
Merck Reference: 14,2145
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00004712
Formula:
C₃H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 213 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,322 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004712 CAS Number: 96-24-2 EINECS: 202-492-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2145 |