Stampa…
1,3-Diiodopropane 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 92.1 EUR
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodopropane 99% stabilizzato
1,3-Diiodopropane
Formula: C₃H₆I₂
Peso molecolare: 295,89 g/mol
Punto di ebollizione: 111…113 °C (31 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 2,576 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00001097
CAS Number: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper