Stampa…
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 96.4 EUR
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formula: C₃H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 213 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,322 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004712
CAS Number: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %