Chloroiodomethane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 593-71-5
Molecular Formula: ClCH2I
Formula Weight: 176.38
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5822
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 1730802
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00001078
Formula:
CH₂ClI Peso molecolare: 176,38 g/mol Punto di ebollizione: 108…109 °C Densità: 2,416 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001078 CAS Number: 593-71-5 EINECS: 209-804-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |