Stampa…
Chloroiodomethane 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 64.1 EUR
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Chloroiodomethane 98% stabilizzato
Chloroiodomethane
Formula: CH₂ClI
Peso molecolare: 176,38 g/mol
Punto di ebollizione: 108…109 °C (760 mmHg)
Densità: 2,42 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001078
CAS Number: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper