Stampa…
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane
Stabilization: Stabilised with copper
A13489.14 A13489.22 A13489.36
A13489.14EA 67.8 EUR
A13489.14 A13489.22 A13489.36
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilizzato
3-Chloro-1-iodopropane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 6940-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I Formula Weight: 204.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5463 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1731115 MDL No.: MFCD00001096
Formula: C₃H₆ClI
Peso molecolare: 204,44 g/mol
Punto di ebollizione: 170…172 °C
Densità: 1,904
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001096
CAS Number: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8