Stampa…
3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane
215440250 215441000
ACRO215440250EA 65.6 EUR
ACRO215440250 ACRO215441000
3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilizzato
3-Chloro-1-iodopropane
Formula: C₃H₆ClI
Peso molecolare: 204,44 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Densità: 1,9 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001096
CAS Number: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper