Stampa…
(±)-Acido 2-cloropropionico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
MQ200
8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
8.02810.0100EA 40.6 EUR
8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
(±)-Acido 2-cloropropionico zS, Sigma-Aldrich®
(±)-Acido 2-cloropropionico
Formula: C₃H₅ClO₂
Peso molecolare: 108.52 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 1.27 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004224
CAS Number: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
UN: 2511
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 108.52 g/mol
Boiling Point 185 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (60 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4345 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C