(±)-Acido 2-cloropropionico 94
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Formula:
C₃H₅ClO₂ Peso molecolare: 108.52 g/mol Punto di ebollizione: 78…80 °C (11 mmHg) Punto di fusione: –13 °C Densità: 1.262 Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004224 CAS Number: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8 III |