Stampa…
Cloroacetone 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 128 EUR
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Cloroacetone 96% stabilizzato
Cloroacetone
Formula: C₃H₅ClO
Punto di ebollizione: 120 °C (1013 hPa)
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000936
CAS Number: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02131
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil