Stampa…
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con etanolo 0,6 %
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83627.320EA 112 EUR
83627.320 83627.290
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,48320 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM