Stampa…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
209850050 209850250
ACRO209850050EA 130 EUR
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 154,99 g/mol
Punto di ebollizione: 72…75 °C (,2 mmHg)
Densità: 1,77 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004711
CAS Number: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %