Stampa…
Cloroformio 99+% stabilizzato per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con etanolo
390760010 390760025
ACRO390760010EA 96.3 EUR
ACRO390760010 ACRO390760025
Cloroformio 99+% stabilizzato per HPLC
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 245 nm A: ≤1.00
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Free acid (HCl) ≤0.001 %