Stampa…
Cloroformio 99+% stabilizzato, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triclorometano
Stabilization: stabilizzato con etanolo
158210010 158210025 158210250 158210050 158210100
ACRO158210010EA 56.9 EUR
ACRO158210010 ACRO158210025 ACRO158210250 ACRO158210050 ACRO158210100
Cloroformio 99+% stabilizzato, extra puro
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Peso molecolare: 119,38 g/mol
Punto di ebollizione: 61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=f2ae16b86681dc2a110c4f2de69171a13d746966&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.0 % (excluding stabilizer)
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %