3-Bromopropionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Bromopropanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 590-92-1
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 140-142°/45mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Beilstein Reference: 1071333
Merck Reference: 14,1433
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002763
Formula:
BrH₂CCH₂COOH Peso molecolare: 152,98 g/mol Punto di ebollizione: 140…142 °C (45 mmHg) Punto di fusione: 57…63 °C Densità: 1,480 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002763 CAS Number: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1433 |