3-Bromopropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BrH₂CCH₂COOH Punto di ebollizione: 140…142 °C (45 mmHg) Punto di fusione: 57…63 °C Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002763 CAS Number: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,01418 |
Appearance | White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 63 °C |
HPLC | ≥96.0 % |