Stampa…
Cloroformio 99.8% stabilizzato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con amilene
383770010 383770025 383770250
ACRO383770010EA 63.6 EUR
ACRO383770010 ACRO383770025 ACRO383770250
Cloroformio 99.8% stabilizzato per analisi
Cloroformio
Formula: CHCl₃
Punto di ebollizione: 61 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 1,48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000826
CAS Number: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤5 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Suitability (for use with Dithizone) Passes test
Substance darkened by H2SO4 ≤5 APHA
Free chlorine ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.2 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Impurity ≤0.005 % Trichloroethylene
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤0.5 ppm