(±)-2-Bromopropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 598-72-1
Molecular Formula: CH3CHBrCO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: 25°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 605451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004211
Formula:
H₃CBrCHCOOH Punto di ebollizione: 202…203 °C Punto di fusione: 25 °C Densità: 1,700 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004211 CAS Number: 598-72-1 EINECS: 209-947-6 UN: 3261 ADR: 8,II |