(±)-2-Bromopropionic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CBrCHCOOH Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg) Punto di fusione: ∼25 °C Densità: 1,65 g/cm³ Flash Pt: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004211 CAS Number: 598-72-1 EINECS: 209-947-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
HPLC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 90 to 150 ppm MEHQ |