Stampa…
Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con 2-metil-2-butene 20 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83665.320EA 163 EUR
83665.320 83665.290 83665.400
Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,8%
Acqua Max. 0,02 %
Residuo di evaporazione Max. 0,0005 %
Analisi dei pesticidi (Lindano /ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l