(±)-Linalolo ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
L0048-25ML
L0048-500ML
TCIAL0048-25MLEA
16
EUR
TCIAL0048-25ML
TCIAL0048-500ML
(±)-Linalolo ≥96.0% (by GC)
(±)-Linalolo
Formula:
C₁₀H₁₈O Peso molecolare: 154,25 g/mol Punto di ebollizione: 200°C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008906 CAS Number: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Merck Index: 14,05495 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...