Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con 2-metil-2-butene 20 ppm
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
|
Titolo (GC) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0002 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 10 ppm |
Acqua | Max. 0,05 % |
Assorbanza (240 nm) | Max. 0,3 |
Assorbanza (245 nm) | Max. 0,1 |
Assorbanza (260 nm) | Max. 0,01 |
Trasmittanza (240 nm) | Min. 50 % |
Trasmittanza (245 nm) | Min. 80 % |
Trasmittanza (260 nm) | Min. 98 % |