Stampa…
(±)-Linalolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 24.9 EUR
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalolo
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 199 °C (1013 hPa)
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008906
CAS Number: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Visualizza i codici
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C