Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, Environmental Grade for environmental analysis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cloruro di metilene, Metilene cloruro
Stabilization:
stabilizzato con amilene
Purity: 99.8+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Suitable for pesticide residue analysis.
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39…40 °C Punto di fusione: –95 °C Densità: 1,325 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6063 |