Stampa…
Diclorometano 99.8+% stabilizzato per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloruro di metilene, Metilene cloruro
Stabilization: stabilizzato con amilene
113460010 113460025 113460250 113460100
113460010.EA 49.4 EUR
113460010. 113460025. 113460250. 113460100.
Diclorometano 99.8+% stabilizzato per analisi
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,325 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 15 to 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
Substance darkened by H2SO4 ≤5 APHA
Free chlorine ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm