Stampa…
Eptanale 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
120320500 120322500 120320010
ACRO120320500EA 18.9 EUR
ACRO120320500 ACRO120322500 ACRO120320010
Eptanale 95% stabilizzato
Eptanale
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007028
CAS Number: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04677
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone
Specific gravity (25°C) 0.812 to 0.822