Polivinilpirrolidone, M.W. ∼ 40,000, secco, TECHNICAL (K30)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
Peso molecolare medio : 40.000 - PVP
Formula:
(C₆H₉NO)n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01076626 CAS Number: 9003-39-8 |
Identificazione | Conforme |