Stampa…
Acido tannico, in polvere, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00773.1000 1.00773.9024
1.00773.1000EA 347 EUR
1.00773.1000 1.00773.9024
Acido tannico, in polvere, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Acido tannico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: 218…219 °C
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221