Stampa…
Acido tannico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tannino
A17022.0B A17022.30 A17022.PG
A17022.0BEA 132 EUR
A17022.0B A17022.30 A17022.PG
Acido tannico
Acido tannico
CAS No.: 1401-55-4 Molecular Formula: C76H52O46 Formula Weight: 1701.23 Odour: Odourless pH: 3.5 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 8186396 Merck Reference: 14,9052 MDL No.: MFCD00066397
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: ∼ 218 °C (dec.)
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 14,9052