Stampa…
Acido tannico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
36410.22 36410.36
36410.22EA 46.7 EUR
36410.22 36410.36
Acido tannico ACS
Acido tannico
CAS No.: 1401-55-4 Molecular Formula: C76H52O46 Formula Weight: 1701.23 Flash Point: 199°(390°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Light Sensitive pH: 3.5 Melting Point: ca 218° dec. Solubility: Soluble in water, warm glycerol, alcohol, acetone Beilstein Reference: 8186396 Merck Reference: 14,9052 MDL No.: MFCD00066397
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: ∼ 218 °C (dec.)
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 199 °C (390 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 14,9052