Stampa…
Acido tannico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
419995000 419990025
ACRO419995000EA 88.4 EUR
ACRO419995000 ACRO419990025
Acido tannico ACS
Acido tannico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: 218 °C (dec.)
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Visualizza i codici
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test