Stampa…
Acido tannico 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tannino
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 175 EUR
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
Acido tannico 95%
Acido tannico
Formula: C₇₆H₅₂O₄₆
Punto di fusione: 218 °C (dec.)
Densità: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066397
CAS Number: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %