Tween® 85 (Polysorbate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Densità:
1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01779641 CAS Number: 9005-70-3 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Vapor Pressure | 1.4 hPa (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |