Tween® 85 (Polysorbate)
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms:
Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
Densità:
1.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01779641 CAS Number: 9005-70-3 |