Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17076.2500
8.17076.9050
8.17076.2500EA
362
EUR
8.17076.2500
8.17076.9050
Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formula:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Punto di ebollizione: ∼110 °C (1013 hPa) Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS Number: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |