Polysorbate 60
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Sorbitano monostearato, etossilato
L15031.AE
L15031.AP
L15031.AEEA
19.6
EUR
L15031.AE
L15031.AP
Polysorbate 60
Polysorbate 60
CAS No.: 9005-67-8
Molecular Formula: C64H126O26
Flash Point:
Formula:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Densità: 1,080 Flash Pt: >150 °C (302 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS Number: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 Merck Index: 14,7582 |