Stampa…
Tween® 40 (Polysorbate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 76.9 EUR
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbate) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Formula: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼0,1 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165345
CAS Number: 9005-66-7
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)